ABE608
Anti-APC10 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Anaphase promoting complex 10, Cyclosome subunit 10, APC10
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (immunogen homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANAPC10(10393)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected APC10 in 15 µg of mouse heart tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse heart tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable