ABE606
Anti-PERP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
p53 apoptosis effector related to PMP-22, PERP, Keratinocyte-associated protein 1, KCP-1, Krtcap1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PERP(64065)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Calidad
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PERP in 15 µg of A431 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
A431 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable