ABE371
Anti-PABP-2 Antibody
serum, from rabbit
Sinónimos:
Polyadenylate-binding protein 2, PABP-2, Poly(A)-binding protein 2, Nuclear poly(A)-binding protein 1, Poly(A)-binding protein II, PABII, Polyadenylate-binding nuclear protein 1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PABPN1(8106)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PABP-2 in mouse limb cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PABP-2 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1