ABE2873
Anti-NUDT21
from rabbit
Sinónimos:
Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 5, Cleavage and polyadenylation specificity factor 25 kDa subunit, CPSF 25 kDa subunit, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 21, Nudix motif 21, Pre-mRNA cleavage factor Im 25 kDa subunit
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NUDT21(11051)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected NUDT21 in Co-immunoprecipitation with FLAG-tagged CF I cell lysates (Shimazu, T., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(7):4470-8).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NUDT21 in 10 µg of Caco-2 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable