ABE2696
Anti-GADD45 alpha Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD45 alpha, DDIT-1, DNA damage-inducible transcript 1 protein
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GADD45A(1647)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected GADD45 alpha in human colon cancer tissue section.
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GADD45 alpha in 10 µg of mouse kidney tissue lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable