ABE1800
Anti-La-Related Protein 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
La ribonucleoprotein domain family member 1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LARP1(23367)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected La-Related Protein 1 in human cerebellum, human tonsil, and human pancreas tissues.
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected La-Related Protein 1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable