ABE1025
Anti-Achaete-scute homolog 1 Antibody (ASCL1)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Achaete-scute homolog 1, ASH-1, hASH1, Class A basic helix-loop-helix protein 46, bHLHa46
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ASCL1(429)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Achaete-scute homolog 1 (ASCL1) in rat cerebellum, rat cerebral cortex, and rat hippocampus tissue.
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Achaete-scute homolog 1 (ASCL1) in 5 µg of lysate from cells over expressing Achaete-scute homolog 1 (ASCL1).
Descripción de destino
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable