ABD136
Anti-LGI1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Leucine-rich glioma inactivated protein 1, Epitempin-1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (immunogen homology)
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LGI1(9211)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LGI1 in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Descripción de destino
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable