ABC832
Anti-TMEM16B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Anoctamin-2, Transmembrane protein 16B
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, rat
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANO2(57101)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected TMEM16B in human brain cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected TMEM16B in rat brain tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable