ABC1389
Anti-DCLK1-S
from rabbit
Sinónimos:
Serine/threonine-protein kinase DCLK1-S, EC: 2.7.11.1, Doublecortin domain-containing protein 3A-short, Doublecortin-like and CAM kinase-like 1, Doublecortin-like kinase 1, PS41014
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DCLK1(9201)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DCLK1-S in Western Blotting applications (Sarkar, S., et. al. (2017). Lab Invest. [Epub ahead of print]).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DCLK1-S in 10 µg of HCT116 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash