Documentos clave
AB9756
Sigma-Aldrich
Anti-Ghrelin Antibody, active
Chemicon®, from chicken
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
chicken
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GHRL(51738)
Especificidad
Ghrelin, active
Inmunógeno
Peptide from ghrelin, active.
Aplicación
Detect the Ghrelin protein using this Anti-Ghrelin, active validated for use in ELISA.
ELISA: 1:500-1:4,000 in a sandwich ELISA.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable