AB5930
Anti-Potassium Channel ERG1 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Ether-a-go-go-related Gene Product, HERG1, MERG1, RERG1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KCNH2(3757)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry on 4% paraformaldehyde fixed tissues.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Positive control tissue: Heart
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable