Saltar a
AB5306
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 μL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
339,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IHC
Citations:
3
339,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anti-Amyloid Antibody, β 37-42, aβ, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
Immunogen
Amyloid-beta 37-42 conjugated to KLH.
Application
Detect Amyloid using this Anti-Amyloid Antibody, β 37-42, aβ validated for use in ELISA, IH(P).
Immunohistochemistry: 1:100-1:400. Works on formaldehyde fixed, paraffin embedded tissue.
ELISA: 1:500-1:2000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Biochem/physiol Actions
Amyloid-beta, 37-42.
Physical form
Serum. Liquid with 0.02% azide.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
AB1510MAB5206AB5352
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
culture supernatant
antibody form
serum
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
monkey, bovine, human
species reactivity
human, monkey
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
DE2, monoclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c