AB5048P
Anticuerpo anti-variante C2 de empalme del NMDAR1
Chemicon®, from rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Categorías relacionadas
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inmunohistoquímica: 1:1.000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1