AB4350
Anti-PRDM14 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
PR domain zinc finger protein 14, PR domain-containing protein 14
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRDM14(63978)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected PRDM14 in 10 µg of human lung tissue lysate.
Descripción de destino
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable