AB3749
Anti-mGCM1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
GCM motif protein 1, Glial cells missing homolog 1, chorion-specific transcription factor GCMa, glial cells missing homolog a
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
entrada
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GCM1(8521)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Calidad
Western Blotting: Recommended working dilutions are 1:1000 – 1:2500.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable