AB3487
Anti-Transferrin Antibody
Chemicon®, from chicken
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
chicken
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TF(7018)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Metabolism
Liver Physiology
ELISA, direct: 0.1 μg/mL
It is expected that the antibody will also work for immunocytochemistry and immunohistochemistry. Specific reactivity has not been confirmed.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable