AB3371-I
Anti-Resistin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Adipose tissue-specific secretory factor, ADSF, C/EBP-epsilon-regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich protein, Cysteine-rich secreted protein A12-alpha-like 2, Cysteine-rich secreted protein FIZZ3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Retn(246250)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant rat resistin.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable