Saltar a
AB3239-I
Anticuerpo anti-miostatina, cerca del CT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
GDF8, Growth/differentiation factor 8, GDF-8, Myostatin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
310,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
8
310,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MSTN(2660)
General description
La miostatina, también conocida como factor de crecimiento/diferenciación 8, es un regulador negativo del crecimiento del músculo esquelético codificada por el gen MSTN (también conocido como MSLHP y GDF8) en humanos. La miostatina es un miembro de la familia de proteínas morfogénicas óseas (BMP) dentro de la superfamilia de TGF-ß . Se ha comunicado que la proteína sérica -1 y 2 asociada al factor de crecimiento y diferenciación (GASP-1/2) y la proteína del gen relacionado con la folistatina (FLRG) interactúan con la miostatina y regulan negativamente su actividad (PMID 24019467, 17878677). Se sabe que una mutación en el gen MSTN causa hipertrofia muscular (MSLHP), una dolencia caracterizada por aumento del volumen y la fuerza muscular.
~31 kDa observados. Banda de 30–32 kDa que se supone que corresponde a un dímero glucosilado de la porción carboxi-terminal del producto de traducción de longitud completa (Artaza, J.N., et al. (2007). J. of Endocrinology. 194-63-76). Este anticuerpo detectó también la banda de 32 kDa correspondiente al dímero procesado (Artaza, J.N., et al. (2007). J. of Endocrinology. 146(8):3547-3557).
Immunogen
Epítopo: Cerca del C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la miostatina humana cerca del C-terminal.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la miostatina en miocitos cardiacos humanos.
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-miostatina, cerca del CT, es un anticuerpo contra la miostatina, cerca del CT, para utilizarse en Western Blotting e inmunohistoquímica.
Subcategoría de investigación
Neurociencia de la transmisión de señales
Physical form
Afinidad
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cardiaco adulto humano.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): 1,0 µg/ml de este anticuerpo detectó la miostatina en 10 µg de lisado de tejido cardiaco adulto humano.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M3064SAB5300419SAB4500560
biological source
rabbit
biological source
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
O14793
UniProt accession no.
O14793
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q7Z4P5
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c