AB3121
Anti-Angiopoietin-2 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Ang-2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Angpt2(11601)
Especificidad
The immunogenic peptide sequence is 71% (15/21 aa) homologous with human Ang-2 and has no substantial homology with Ang-1. Antibody crossreactivity in other species is not established. The immunogen peptide is 85% conserved in porcine and 55% in chicken.
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
ECM Proteins
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng of control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable