AB3042
Anti-Uncoupling Protein 2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
UCP2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ucp2(22228)
Especificidad
SPECIES REACTIVITIES: The antibody has not yet been tested for cross-reactivity to other species. The sequence used for immunization shows 92% homology to rat and 86% homology to human UCP2.
Inmunógeno
Aplicación
Metabolism
Ion & Transport Channels
ELISA: 1:10,000-1:100,000; using 50-100 ng UCP2 control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable