AB3006
Anti-CREB Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
CREB-1, cAMP-response Element-binding Protein-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CREB1(1385)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation
ELISA
Supershift assay: 0.5-1.0 μL per assay.
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable