AB2226
Anti-MDGA1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
MAM domain-containing glycosylphosphatidylinositol anchor protein 1, GPI and MAM protein, GPIM, Glycosylphosphatidylinositol-MAM, MAM domain-containing protein 3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, rat
reactividad de especies (predicha por homología)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MDGA1(266727)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MDGA1 in 5 µg of untreated and PNGase F treated mouse P7 brain tissue lysate. This antibody recognizes glycosolated (>160 kDa) (lane 1) and deglycosolated MDGA1 (lane 2).
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Untreated and PNGase F treated mouse P7 brain tissue lysate.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable