AB2038
Anti-Collagen Type V Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Col5A1(85490)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry: 1:250 on paraffin embedded rat tissues
Radioimmunoassay
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Otras notas
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable