AB15794
Anti-Dexras1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Activator of G-Protein Signaling 1, AGS1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (100% immunogen homology), human (100% immunogen homology)
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RASD1(51655)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable