AB15672
Anti-Orexin B Antibody
Chemicon®, from chicken
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
chicken
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPOX(5498)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Circadian Rhythm & Sleep
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable