AB15500
Anti-Calcium Transporter 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
CaT-1, ECAC2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Slc7A1(25648)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry: Not tested. It is recommended that the antibody be tried at 2-20 µg/mL
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng of control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad