AB10546
Anti-Bcl-2-associated transcription factor 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
BCL2-associated transcription factor 1, bcl-2-associated transcription factor 1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BCLAF1(9774)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated Bcl-2-associated transcription factor 1 from HeLa cell lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected Bcl-2-associated transcription factor 1 in neuronal and glial cells in normal human brain tissue.
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Bcl-2-associated transcription factor 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
This protein has 4 isoforms: Isoform 1 (106 kDa calculated), Isoform 2 (106 kda calculated), Isoform 3 (100 kDa calculated), Isoform 4 (86 kDa calculated).
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HeLa cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable