Acerca de este artículo
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlesterility
sterile
Quality Level
H
260-460 mm
L
250 mm
needle size
2.0 mm
width
280 mm
weight
0.5 kg1.1 lb
suitability
suitable for sampling