Documentos clave
9820-OP
Sigma-Aldrich
Agua
OmniPur® Grade, Sterile, Nuclease Free, Low Endotoxin
Sinónimos:
Water
About This Item
Fórmula lineal:
H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
50202301
NACRES:
NA.21
bp:
100 °C (lit.)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
clear colorless
índice de refracción
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
densidad
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
cadena SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Molecular biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Sterility: To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 5
1 of 5