9480-OP
Polysorbate 20
OmniPur®
Sinónimos:
Monolaurato de sorbitán polietilenglicol, Monolaurato de sorbitán polioxietileno
About This Item
Productos recomendados
product name
TWEEN® 20,
formulario
viscous liquid
Nivel de calidad
mol peso
~1228
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
lightdark yellow
índice de refracción
n20/D 1.468 (lit.)
densidad
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Hydroxyl number: 96-108
Residue after ignition: ≤0.25%
Moisture (H2O): ≤3.0%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Aplicación
Advertencia
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup