8920-OP
TEMED
OmniPur® Grade
Sinónimos:
OmniPur® TEMED, Tetramethylethylenediamine
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
clear
Condiciones de envío
ambient
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
DNAse: none detected
Residue after ignition: ≤0.005%
Moisture (H2O): ≤0.5%
Protease: none detected
Purity (anhydrous basis): ≤99.0%
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Advertencia
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
61.7 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
16.5 °C - closed cup