Saltar a
8.56221
Fmoc-Lys(Mtt)-Wang resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Lysine Wang Resin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
137,00 €
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
545,00 €
408,75 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
4610,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
General description
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a side-chain modified C-terminal lysine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Side-chain Mtt group is removed by 1% TFA in DCM. Prepared from a low load Wang resin, to help facilitate the synthesis of longer peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.561868.551218.56106
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
alcohol
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)