Saltar a
8.56044
Fmoc-Cys(Trt)-NovaSyn® TGT
for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
Trityl-Protected Cysteine Resin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
165,00 €
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
658,00 €
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
2880,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
165,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Fmoc-Cys(Trt)-NovaSyn® TGT, Novabiochem®
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
General description
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids and protected peptide fragments containing a C-terminal cysteine amino-acid residue by Fmoc SPPS. The base NovaSyn® TG is a composite of low cross-linked polystyrene and 3000-4000 M.W. polyethylene glycol. Peptide synthesis is carried out at the ends of the PEG chains that have been functionalized with the hyper-acid labile 4-carboxytrityl alcohol linker. This use of this linker helps prevent racemization and β-piperidinylalanine formation during chain extension.Treatment of the peptidyl resin with 20% TFE in DCM or 1% TFA in DCM cleaves the product from the resin without affecting the standard TFA-labile side-chain protecting groups. Standard TFA cleavage releases the fully deprotected peptide.
Associated Protocols and Technical Articles:
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references:
[1] E. Atherton, et al. in "Peptides 1990, Proc. 21st European Peptide Symposium, E. Giralt & D. Andreu(Eds), 1991, Escom, Leiden, pp. 243
[2] J. Lukszo, et al. (1996) Lett. Pept. Sci., 3, 157.
[3] Y. Fujiwara, et al. (1994) Chem. Pharm. Bull., 42, 724.
[4]
K. Barlos & D. Gatos in “Fmoc solid phase peptide synthesis: a practical approach”, W. C. Chan & P. D.White (Eds.), Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 218.
Application
Applications of Fmoc-Cys(Trt)-NovaSyn® TGT include:
  • the preparation of a phosphoprotein using Native Chemical Ligation (NCL).
  • the preparation of a peptide intermediate for use in glycoprotein semi-synthesis.
Other Notes
Replaces: 04-12-2705
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.561268.561358.56048
form
solid
form
beads
form
beads
form
beads
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c