Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 282,00 € |
5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 911,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12162002
282,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
A novel resin for preparation peptide thioesters by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - |
| functional group amine | functional group - | functional group - | functional group - |
| product line Novabiochem® | product line - | product line - | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c