8.55062
NovaSyn® TG HMBA resin
Novabiochem®
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
NovaSyn® TG
Novabiochem®
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
alcohol
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] R. C. Sheppard, et al. (1982) Int. J. Peptide Protein Res., 20, 451.
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): passes test
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF):
90 µm beads
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Protocolos
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.