8.55057
Universal NovaTag® resin
Novabiochem®
Sinónimos:
N-Fmoc-NÆ-Mmt-ethylenediamine-MPB-AM resin
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
NovaSyn® TG
Novabiochem®
formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins Literature references
[1] P. Marceau, et al. (2005) Bioorg. Med. Chem. Lett., 15, 5442.
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.30 - 0.60 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styren- 1% DVB) 100 - 200 mesh
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.