8.55048
Wang resin co. (100-200 mesh) Novabiochem®
Sinónimos:
4-Chloromethylstyrene-divinylbenzene-styrene copolymer
temp. de almacenamiento
room temp
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable