Documentos clave
8.53118
Sigma-Aldrich
Trt-Cys(Trt)-OH.DEA Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable