8.53076
Boc-Lys(Ac)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Lys(Ac)-OH, N-α-t.-Boc-N-ε-acetyl-L-lysine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C13H24N2O5/c1-9(16)14-8-6-5-7-10(11(17)18)15-12(19)20-13(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3,(H,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Clave InChI
IOKOUUAPSRCSNT-JTQLQIEISA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=0,5% in AcOH): -9.5 - -6.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable