Saltar a
8.52341
Fmoc-4-cyanophenylalanine
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-4-cyanophenylalanine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
329,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H20N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
412.44
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160406
329,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
190-192 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](Cc4ccc(cc4)C#N)C(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C25H20N2O4/c26-14-17-11-9-16(10-12-17)13-23(24(28)29)27-25(30)31-15-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-12,22-23H,13,15H2,(H,27,30)(H,28,29)/p-1/t23-/m0/s1
InChI key
JOPKKUTWCGYCDA-QHCPKHFHSA-M
General description
Starting amino acid for the preparation of 4-(tetrazol-5-yl-)-phenylalanine.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] J. S. McMurray, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 6555.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CDS0201528.520988.52337
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥93.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
mp
190-192 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c