Saltar a
8.52233
Fmoc-D-Ser-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-D-Ser-OH, N-α-Fmoc-D-serine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
157,00 €
117,75 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
327.33
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
117,75 €
Precio de catálogo157,00 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥92.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
108-112 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@H](CO)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C18H17NO5/c20-9-16(17(21)22)19-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,20H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1
InChI key
JZTKZVJMSCONAK-MRXNPFEDSA-N
General description
Standard building block of introduction of D-serine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 92.0 %
Water (K. F.): ≤ 7.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-13-1033
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.521568.520198.52234
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥92.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c