8.52226
Fmoc-Phe-OPfp
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Phe-OPfp, N-α-Fmoc-L-phenylalanine pentafluorophenyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
145-160 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C30H20F5NO4/c31-23-24(32)26(34)28(27(35)25(23)33)40-29(37)22(14-16-8-2-1-3-9-16)36-30(38)39-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,36,38)/t22-/m0/s1
Clave InChI
WKHPSOMXNCTXPK-QFIPXVFZSA-N
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -22.0 - -18.0 °
DCU (DC (0004)): ≤ 2 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3