Saltar a
8.52064
Fmoc-(FmocHmb)Gly-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-(FmocHmb)Gly-OH, N-α-Fmoc-N-α-(2-Fmoc-oxy-4-methoxybenzyl)-glycine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
465,00 €
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1570,00 €
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
4940,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H33NO8
Número CAS:
Peso molecular:
655.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
465,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(Cc4c(cc(cc4)OC)OC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)(CC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI key
FUNVZXPLIIKRSY-UHFFFAOYSA-N
General description
Hmb protection of amide bonds has been shown to inhibit aggregation of "difficult" peptides by Fmoc SPPS, thereby leading to products of increased purity [1,2,3,4,5,6]. Retention of Hmb groups on the cleaved peptide can greatly improve the solubility of protected peptide fragments [7, 8] and otherwise intractable sequences [9,10,11]. Furthermore, using a Hmb-protected derivative for incorporation of the residue linked to the carboxyl group of Asp or Asn residues has been found to suppress formation of aspartimide and piperidide related by-products [12,13,14]. For a comparison of the efficiency of Hmb and pseudoprolines in preventing aggregation, see [15].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] T. Johnson, et al. (1993) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 369.
[2] C. Hyde, et al. (1994) Int. J. Peptide Protein Res., 43, 431.
[3] L. C. Packman, et al. (1994) Pept. Res., 7, 125.
[4] T. Johnson, et al. (1994) Tetrahedron Lett., 35, 463.
[5] R. G. Simmonds (1996) Int. J. Peptide Protein Res., 47, 36.
[6] T. Johnson, et al. (1995) Lett. Pept. Sci., 1, 11.
[7] M. Quibell, et al. (1995) J. Am. Chem. Soc., 117, 11656.
[8] M. Quibell, et al. (1996) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1227.
[9] M. Quibell, et al. (1994) Tetrahedron Lett., 35, 2237.
[10] M. Quibell, et al. (1994) J. Org. Chem., 59, 1745.
[11] M. Quibell, et al. (1995) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2019.
[12] M. Quibell, et al. (1994) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2343.
[13] L. C. Packman (1995) Tetrahedron Lett., 36, 7523.
[14] J. Offer, et al. (1996) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 175.
[15] W. R. Sampson, et al. (1999) J. Peptide Sci., 5, 403.
Application
  • Advances in Fmoc solid‐phase peptide synthesis: An overview of recent advancements in Fmoc-SPPS, including the use of specialized Fmoc-amino acids like Fmoc-(FmocHmb)Gly-OH to improve synthesis efficiency and outcomes (J Offer et al., 2016).
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1135
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.520688.520608.52061
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
Boc, amine
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥95% (TLC), ≥96.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c