Documentos clave
8.45008
Sigma-Aldrich
Selenium dioxide
(sublimed) Msynthplus
Sinónimos:
Selenium dioxide, Selenious anhydride, Selenium(IV) oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
O2Se
Número de CAS:
Peso molecular:
110.96
Código UNSPSC:
12352303
Número índice de la CE:
231-194-7
presión de vapor
<1 Pa ( 20 °C)
Formulario
powder
potencia
68.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
pH
2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
340 °C
solubilidad
1353 g/L
densidad
3.95 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
Clave InChI
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Te (Tellur) (ICP MS): lot specific result
Información legal
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable