Documentos
8.43986
Sigma-Aldrich
Divinylbenzene 80%
(stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol) for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
formulario
liquid
potencia
4100 mg/kg LD50, oral (rat)
8000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
temperatura de transición
flash point 70 °C
densidad
0.915-0.921 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol for synthesis
Aplicación
Divinylbenzene 80% (stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol) for synthesis. CAS 1321-74-0, molar mass 130.18 g/mol.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C