8.43602
N-Ethyl-o-toluidine
for synthesis
Sinónimos:
N-Ethyl-o-toluidine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
445 °C
potencia
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.2-5.9 % (v/v)
bp
217 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
temperatura de transición
flash point 88 °C
solubilidad
1 g/L
densidad
0.95 g/mL
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
Clave InChI
MWOUGPLLVVEUMM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.951
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup