Saltar a
8.43487
Manganese(II)acetate tetrahydrate
for synthesis
Sinónimos:
Manganese(II)acetate tetrahydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
54,20 €
250 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
150,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3COO)2Mn · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
245.09
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
211-334-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
solid
Solubility:
233 g/L
54,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
form
solid
potency
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
80 °C
solubility
233 g/L
density
1.58 g/cm3 at 25 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mn](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.058192210071.05927
form
solid
form
solid
form
crystals
form
solid
solubility
233 g/L
solubility
1200 g/L
solubility
-
solubility
1980 g/L
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
density
1.58 g/cm3 at 25 °C
density
1.45 g/cm3
density
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.01 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manganese(II)acetate tetrahydrate
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c