Saltar a
8.43262
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
for synthesis
Sinónimos:
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
87,10 €
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
257,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8O6
Número CAS:
Peso molecular:
248.19
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
217-009-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
87,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
mp
300 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)C2C3C4C(C(C2C1=O)C=C3)C(=O)OC4=O
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H
InChI key
XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1785862476348.20918
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
liquid
form
-
form
liquid
mp
300 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
165-167 °C (lit.)
mp
-20 °C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c