8.42258
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (acidimetric)
mp
133-137 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C15H12O3/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
ICQOWIXIHDDXDI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable